Principaux documents
S570702
ISOPROPYL PROPYL SULFIDE
AldrichCPR
S570702-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S570702-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H14S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.242
Numéro MDL:
261,00 $