Principaux documents
S358029
4-(ANISYLIDENEAMINO)-CINNAMIC ACID
AldrichCPR
S358029-1G
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S358029-1G
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C17H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.314
Numéro MDL:
146,00 $