Principaux documents
S35298
2-ALLYL-4-METHYL-PHENOL
AldrichCPR
S35298-100MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S35298-100MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.207
Numéro MDL:
261,00 $