Principaux documents
S354171
OLEYL CARBAMATE
AldrichCPR
S354171-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S354171-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C19H37NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.512
Numéro MDL:
37,90 $