909831
Oléylamine
Synonyme(s) :
cis-1-Amino-9-octadécène
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
8 mmHg ( 135 °C)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4596 (lit.)
Point d'ébullition
348-350 °C (lit.)
Pf
18-26 °C (lit.)
Densité
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCN
InChI
1S/C18H37N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Clé InChI
QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
309.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
154 °C - closed cup