Principaux documents
S302775
(3-BENZYLOXY-4-METHOXY-BENZYL)-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H30ClO2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
525.033
Numéro MDL:
Autres remarques