Principaux documents
468002
Sigma-Aldrich
Methyltriphenylphosphonium chloride
97%
5 G
178,00 $
178,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
178,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3P(C6H5)3Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.77
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
178,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
221 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
[Cl-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.ClH/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
QRPRIOOKPZSVFN-UHFFFAOYSA-M
Application
Catalyst for regio-controlled ring-opening polymerization of substituted epoxides
Used for:
  • Corrosion inhibition of iron
  • Neoplasm inhibition via antimitochondrial effect
Reactant for intramolecular nitrone cycloaddition
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Nnanya Kalu et al.
FEBS letters, 591(21), 3481-3492 (2017-10-01)
Tight regulation of pH is critical for the structure and function of cells and organelles. The pH environment changes dramatically along the endocytic pathway, an internalization transport process that is 'hijacked' by many intracellularly active bacterial exotoxins, including the anthrax