Principaux documents
S947601
1,3-DIMETHYL-2,4,6-TRIS(CHLOROMETHYL)BENZENE
AldrichCPR
50MG
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
90,30 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H13Cl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.585
Numéro MDL:
90,30 $