Principaux documents
D65607
Sigma-Aldrich
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene
95%
Synonyme(s) :
2,4-Bis(chloromethyl)mesitylene
50 G
113,00 $
113,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
113,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3C6H(CH2Cl)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
113,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
solid
pb
180 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
105-107 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(CCl)c(C)c1CCl
InChI
1S/C11H14Cl2/c1-7-4-8(2)11(6-13)9(3)10(7)5-12/h4H,5-6H2,1-3H3
Clé InChI
JMNDJDCLOQRCJV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1