Principaux documents
S264407
(2-METHOXY-PHENYL)-HYDRAZINE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
S264407-10MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S264407-10MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C7H11ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.632
Numéro MDL:
216,00 $