Principaux documents
175765
Sigma-Aldrich
tert-Butanol-OD
99 atom % D
Synonyme(s) :
2-Methyl-2-propan(ol-d), tert-Butan(ol-d), tert-Butyl alcohol-d
5 G
138,00 $
25 G
279,00 $
138,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
5 G
138,00 $
25 G
279,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
75.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
138,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.3847 (lit.)
pb
83 °C (lit.)
Pf
23-26 °C (lit.)
Densité
0.786 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]OC(C)(C)C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i5D
Clé InChI
DKGAVHZHDRPRBM-UICOGKGYSA-N
Application
tert-Butanol-OD is a stable isotope that can be used:
  • As a model compound in the study of alcohol reactivities on MoVI and WVI oxide clusters.[1]
  • In the synthesis of 8-deuteriocamphor.[2]
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Oxidation, reduction, and condensation of alcohols over (MO3) 3 (M= Mo, W) nanoclusters
Fang Z, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118(39), 22620-22634 (2014)
Synthesis of camphor-1, 4-homoenol (7-hydroxy-1, 2-dimethyl [3, 3, 0, 02, 7] tricyclooctane)
Dadson WM and Money T
Canadian Journal of Chemistry, 58(23), 2524-2526 (1980)