Documents
S240737
2,4,6-TRIMETHYL-1,4-DIHYDRO-PYRIDINE-3,5-DICARBOXYLIC ACID DIETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.328
Numéro MDL:
Autres remarques