Principaux documents
FCMAB291F
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-cytokératine 5 Milli-Mark®, 6-FITC, clone D5/16B4
clone D5/16B4, Milli-Mark®, from mouse
Synonyme(s) :
58 kDa cytokeratin, epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types, keratin 5, keratin 5 (epidermolysis bullosa simplex,Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types), keratin, type II cytoskeletal 5
100 TESTS
424,00 $
424,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 TESTS
424,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
424,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
D5/16B4, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milli-Mark®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KRT5(3852)
Catégories apparentées
Description générale
Les cytokératines sont une famille de filaments intermédiaires présents dans presque toutes les cellules épithéliales. Elles sont divisées en quatre sous-classes en fonction de leurs schémas de réactivité et de leurs caractéristiques électrophorétiques et sont également classées dans une série numérotée de 20 ou plus en fonction de leur poids moléculaire et de leur point isoélectrique (Quinlan et al. 1985). Les types 5 et 6 de cytokératine (CK5/6) sont très fréquents dans les cellules mésothéliales, à la différence des cellules d'adénocarcinome. Les cytokératines CK5/6 se sont révélées être un marqueur fiable du mésothéliome et du carcinome épidermoïde du poumon, ainsi que de la maladie de Bowen. Elles n'ont pas de réaction avec l'adénocarcinome pulmonaire.
Spécificité
L'anticorps reconnaît la cytokératine humaine.
Immunogène
Cytokératine 5 purifiée (Wild, 1986) (Mischke, 1987).
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'anticorps anti-cytokératine 5 Milli-Mark, 6-FITC, clone D5/16B4 est un anticorps dirigé contre la cytokératine 5 et destiné à être utilisé en FC.
Sous-domaine de recherche
Cytosquelette
Qualité
Évaluée par cytométrie en flux à l'aide de cellules A431.
Description de la cible
Le poids moléculaire calculé de la cytokératine est de 62 kDa, mais il existe différentes isoformes : la cytokératine 4 (59 kDa), la cytokératine 5 (58 kDa) et la cytokératine 6 (56 kDa).
Forme physique
IgG1 monoclonale de souris purifiée conjuguée à l'isothiocyanate de fluorescéine, dans du PBS contenant 15 mg/ml de BSA et de l'azoture de sodium à 0,1 %.
Produit purifié sur protéine A.
Stockage et stabilité
Conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 °C et à l'abri de la lumière pendant 6 mois maximum à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Cellules A431
Informations légales
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yuanyuan Jia et al.
Stem cells international, 2019, 7043890-7043890 (2019-04-03)
Stem/progenitor cells have recently been demonstrated to play key roles in the maturation, injury repair, and regeneration of distinct organs or tissues. Porcine has spurred an increased interest in biomedical research models and xenotransplantation, owing to most of its organs
Distinct effects of EGFR ligands on human mammary epithelial cell differentiation.
Mukhopadhyay, C; Zhao, X; Maroni, D; Band, V; Naramura, M
Testing null
Tara McCray et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (143) (2019-02-09)
This paper describes a detailed protocol for three-dimensional (3D) culturing, handling, and evaluation of human primary prostate organoids. The process involves seeding of epithelial cells sparsely in a 3D matrix gel on a 96-well microplate with media changes to cultivate
Alexander Lang et al.
Cancers, 12(4) (2020-04-25)
The histone demethylase UTX (gene: KDM6A) directs cell and tissue differentiation during development. Deleterious mutations in KDM6A occur in many human cancers, most frequently in urothelial carcinoma. The consequences of these mutations are poorly understood; plausibly, they may disturb urothelial