137030
Diethyl 1,4-dihydro-2,4,6-trimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate
99%
Synonyme(s) :
3,5-Dicarbethoxy-1,4-dihydrocollidine, DDC
135,00 $
About This Item
135,00 $
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
powder
Pf
130-132 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C)C(=O)OCC
InChI
1S/C14H21NO4/c1-6-18-13(16)11-8(3)12(14(17)19-7-2)10(5)15-9(11)4/h8,15H,6-7H2,1-5H3
Clé InChI
CDVAIHNNWWJFJW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable