Principaux documents
S196398
3,3'-DIMETHOXY-4,4'-BIS{(E)-[(E)-[(4-NITROPHENYL)HYDRAZONO](PHENYL)METHYL]DIAZENYL}-1,1'-BIPHENYL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C40H32N10O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
748.764
Numéro MDL:
Autres remarques