740845
5-[Di(1-adamantyl)phosphino]-1′,3′,5′-triphenyl-1′H-[1,4′]bipyrazole
97%
Synonyme(s) :
Ad-BGPhos, 5-[Bis(1-adamantyl)phosphino]-1′,3′,5′-triphenyl-1,4′-bi-1H-pyrazole, Adamantyl-BippyPhos
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
295-300 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C1[C@@H]2C[C@@H]3C[C@H]1C[C@](C2)(C3)P(c4ccnn4-c5c(nn(-c6ccccc6)c5-c7ccccc7)-c8ccccc8)[C@@]9%10C[C@@H]%11C[C@@H](C[C@@H](C%11)C9)C%10
InChI
1S/C44H47N4P/c1-4-10-36(11-5-1)40-42(41(37-12-6-2-7-13-37)47(46-40)38-14-8-3-9-15-38)48-39(16-17-45-48)49(43-24-30-18-31(25-43)20-32(19-30)26-43)44-27-33-21-34(28-44)23-35(22-33)29-44/h1-17,30-35H,18-29H2/t30-,31+,32-,33-,34+,35-,43-,44-
Clé InChI
IHFBOUNFWVRWAQ-GOSCEEDCSA-N
Application
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable