Principaux documents
76022
Sigma-Aldrich
Palladium on barium sulfate
5% Pd basis
Synonyme(s) :
Pd/BaSO4, Rosenmund catalyst
10 G
218,00 $
50 G
821,00 $
218,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
218,00 $
50 G
821,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Pd
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141733
eCl@ss :
38191001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
218,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Concentration
5% Pd
Chaîne SMILES 
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clé InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Application
Usually supported on BaSO4, or an appropriate form of carbon, and useful catalyst for hydrogenations.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable