Key Documents
S174025
CHLORO-ACETIC ACID, 2-AMINO-1-(4-NITRO-PHENYL)-ETHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H13ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.679
Numéro MDL:
Autres remarques