Principaux documents
S139998
1-BENZYLOXY-3-MORPHOLIN-4-YL-PROPAN-2-OL, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H22ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.789
Numéro MDL:
Autres remarques