Principaux documents
S127019
1,4-DIAMINO-2,3-DICHLORO-ANTHRAQUINONE
AldrichCPR
S127019-100MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S127019-100MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H8Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.138
Numéro MDL:
216,00 $