Principaux documents
R314471
DISPERSE VIOLET 28 (LATYL VIOLET 2 R)
AldrichCPR
R314471-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R314471-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H8Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.138
Numéro MDL:
261,00 $