Principaux documents
S110922
1,4-DIFLUORO-2,3,5,6-TETRAIODO-BENZENE
AldrichCPR
S110922-5MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S110922-5MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6F2I4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
617.681
Numéro MDL:
146,00 $