Principaux documents
323918
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloro-2-fluorobenzene
98%
5 G
163,00 $
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
163,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
solid
pb
168-169 °C (lit.)
Pf
37-40 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2F/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H
Clé InChI
JORVCRLRRRRLFI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup