Principaux documents
R962775
2-(4-METHYLPHENYL)-1H-BENZO(DE)ISOQUINOLINE-1,3(2H)-DIONE HYDRATE
AldrichCPR
R962775-10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R962775-10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C19H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.336
Numéro MDL:
37,90 $