Documents
R679453
2-(4-TRITYLPHENYL)-1H-BENZO(DE)ISOQUINOLINE-1,3(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C37H25NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
515.617
Numéro MDL:
Autres remarques