Documents
PH002989
2-(2,4-dinitrophenoxy)-6-nitro-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H8N4O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.286
Numéro MDL:
Autres remarques