Principaux documents
R939900
2-(2-(2-HYDROXYBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PH 3-CL-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H15ClN2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.904
Numéro MDL:
Autres remarques