R349135
1-(3,6-DIBROMO-CARBAZOL-9-YL)-3-(2-METHOXY-PHENYLAMINO)-PROPAN-2-OL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H20Br2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
504.225
Numéro MDL:
Produits recommandés