CRM68737
Aldicarb-sulfoxide
certified reference material, TraceCERT®, mixture of stereo isomers, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
230,00 $
About This Item
230,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CNC(ON=CC(C)(C)S(C)=O)=O
InChI
1S/C7H14N2O3S/c1-7(2,13(4)11)5-9-12-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)
Clé InChI
BXPMAGSOWXBZHS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3