Principaux documents
R278556
1,3,5-O-METHYLIDYNE-2,4,6-TRI-O-BENZYL-MYO-INOSITOL
AldrichCPR
R278556-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R278556-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C28H28O6
Poids moléculaire :
460.532
Numéro MDL:
37,90 $