Principaux documents
R252948
(2,4,6-TRI-TERT-BUTYL-PHENYL)-METHANOL
AldrichCPR
R252948-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R252948-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C19H32O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.466
Numéro MDL:
37,90 $