Principaux documents
574589
Sigma-Aldrich
3,5-Di-tert-butylbenzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
3,5-Di-tert-butyl-benzaldehyde
1 G
104,00 $
5 G
307,00 $
104,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
104,00 $
5 G
307,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3C]2C6H3CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
104,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
85-89 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1cc(C=O)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H22O/c1-14(2,3)12-7-11(10-16)8-13(9-12)15(4,5)6/h7-10H,1-6H3
Clé InChI
BRUITYMDHWNCIG-UHFFFAOYSA-N
Application
3,5-Di-tert-butylbenzaldehyde may be used in the synthesis of the following:
  • 5-p-pyridyl-15-(3,5-di-tert-butylphenyl)porphyrin via condensation reaction with 4-pyridinecarboxaldehyde and 2,2′-dipyrrylmethane[1]
  • 3,5-di-tert-butylphenyl-dipyrromethane via reaction with pyrrole in the presence of trifluoroacetic acid[2]
  • 3,5-di-tert-butyl-2-nitrobenzaldehyde via nitration reaction[3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
"New ruthenium catalysts containing chiral Schiff bases for the asymmetric hydrogenation of acetophenone"
Karame I, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(10), 1569-1581 (2004)
"A Self-Assembled Porphyrin Box from meso?meso-Linked Bis {5-p-pyridyl-15-(3, 5-di-octyloxyphenyl) porphyrinato zinc (II)}"
Tsuda A, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 114(15), 2941-2945 (2002)
"Synthesis, conformational interconversion, and photophysics of tethered porphyrin?fullerene dyads with parachute topology"
Fazio.AM, et al.
Chemistry?A European Journal , 15(31), 7698-7705 (2009)
Ying Jia et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(36), 12709-12714 (2015-08-01)
Yolk-shell nanoreactors with metal nanoparticle core and ultrathin porous polymer shells are effective catalysts for heterogeneous reactions. Polymer shells provide size-selectivity and improved reusability of catalyst. Nanocapsules with single-nanometer porous shells are prepared by vesicle-templated directed assembly. Metal nanoparticles are