Principaux documents
R164585
2,2,5,5-TETRAMETHYL-3,4(2H,5H)-FURANDIONE HYDRAZONE OXIME
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H15N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.228
Numéro MDL:
Autres remarques