Principaux documents
469432
Sigma-Aldrich
Methyl (2S)-glycidate
optical purity ee: 99% (GLC), 98%
Synonyme(s) :
Methyl (S)-oxiranecarboxylate
5 G
435,00 $
25 G
1 550,00 $
435,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
435,00 $
25 G
1 550,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
435,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D −32°, c = 1 in chloroform
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.42 (lit.)
Densité
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@@H]1CO1
InChI
1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
Clé InChI
YKNYRRVISWJDSR-VKHMYHEASA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
162.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter