Principaux documents
R161330
2-(4-CHLORO-BENZYL)-PYRIDINE
AldrichCPR
R161330-25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R161330-25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H10ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.673
Numéro MDL:
37,90 $