B30200
2-Benzylpyridine
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.579 (lit.)
Point d'ébullition
276 °C (lit.)
Pf
8-10 °C (lit.)
Densité
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C(c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H11N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2
Clé InChI
PCFUWBOSXMKGIP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
257.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
125 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter