Principaux documents
S765163
2-(2,4-DINITROBENZYL)PYRIDINE
AldrichCPR
S765163-50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S765163-50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H9N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.223
Numéro MDL:
146,00 $