1075553
USP
Bismuth subsalicylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Bismuth(III) salicylate basic
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
bismuth subsalicylate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O[Bi]1OC(=O)c2ccccc2O1
InChI
1S/C7H6O3.Bi.H2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;;/h1-4,8H,(H,9,10);;1H2/q;+3;/p-3
Clé InChI
ZREIPSZUJIFJNP-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Application
- Bismuth Subsalicylate Magma
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable