Principaux documents
R106747
4-(((TERT-BUTOXYCARBONYL)AMINO)METHYL)CYCLOHEXANECARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.333
Numéro MDL:
Autres remarques