Principaux documents
122335
Sigma-Aldrich
8-Quinolinol N-oxide
98%
Synonyme(s) :
8-Hydroxyquinoline N-oxide
10 G
383,00 $
383,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
383,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.16
Beilstein:
128737
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
383,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
135-138 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1cccc2ccc[n+]([O-])c12
InChI
1S/C9H7NO2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10(12)9(7)8/h1-6,11H
Clé InChI
FJKUOCCQEBLPNX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
8-Quinolinol N-oxide is a toxicant which can suppress luminescence of an indicator bacterium Photobacterium phosphoreum[1]. It forms two types of complexes with gold(III) and palladium(II): type I are ion-associated compounds containing hydrogen bond and the other is the six-membered metal chelates containing metal-oxygen bonds[2].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
K Sigler et al.
Folia microbiologica, 48(1), 95-102 (2003-05-15)
An easy-to construct, easy-to-operate standardized system was developed for determining the residual biological contamination of surgical instruments, endoscopes and other medical appliances subjected to hospital cleansing and/or disinfection. It consists of standard-sized pieces of glass, metal or endoscope plastic--dirt carriers--either
Syntheses of Gold (III) and Palladium (III) Complexes with 8-Quinolinol-N-Oxide and 5, 7-Dinitro-8-Quinolinol-N-Oxide.
Yuqiu G and Meichun J.
Precious Metals, 1, 002-002 (1991)