Principaux documents
757764
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether biotin
average Mn 3,700, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine, biotin
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
100 MG
435,00 $
435,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
435,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
435,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether biotin,
Forme
solid
Poids mol.
PEG average Mn 3,400 (n~77)
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Température de transition
Tm 53-58 °C
Extrémité Ω
amine
Extrémité α
biotin
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Température de stockage
-10 to -25°C
Application
  • Bioconjugation,
  • drug delivery,
  • PEG hydrogel,
  • crosslinker,
  • surface functionalization
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
A Kurihara et al.
Bioconjugate chemistry, 11(3), 380-386 (2000-05-23)
The amyloid plaques of Alzheimer's disease (AD) are formed by the neuropeptide Abeta(1)(-)(42/43), and carboxyl terminal truncated forms of this neuropeptide, designated Abeta(1)(-)(40), bind to amyloid plaques of AD autopsy tissue sections. Therefore, Abeta(1)(-)(40) is a potential peptide radiopharmaceutical that
Articles
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.