QBD10304
m-dPEG®24-NHS ester
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
448,00 $
About This Item
448,00 $
Produits recommandés
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C54H103NO28/c1-59-6-7-61-10-11-63-14-15-65-18-19-67-22-23-69-26-27-71-30-31-73-34-35-75-38-39-77-42-43-79-46-47-81-50-51-82-49-48-80-45-44-78-41-40-76-37-36-74-33-32-72-29-28-70-25-24-68-21-20-66-17-16-64-13-12-62-9-8-60-5-4-54(58)83-55-52(56)2-3-53(55
Clé InChI
VACCUKVGLYJBJU-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable