JKA5078
HO-PEG-NHS
average MN 5,000, cross-linking reagent amine reactive
Synonyme(s) :
HO-PEG-NHS, Hydroxyl-PEG-NHS Ester, Polyethylene glycol
1 100,00 $
About This Item
1 100,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
HO-PEG5K-NHS, average Mn 5,000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 5,000
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable