Q906
Quinizarin
96%
Synonyme(s) :
1,4-Dihydroxyanthraquinone
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
8.3 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 196.7 °C)
Essai
96%
Pf
198-199 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-6-10(16)12-11(9)13(17)7-3-1-2-4-8(7)14(12)18/h1-6,15-16H
Clé InChI
GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
431.6 °F
Point d'éclair (°C)
222 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)