Principaux documents
PH013837
3-[di(2-thienyl)methylene]-1-methylpiperidine 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H25NO7S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
467.564