Principaux documents
331317
Sigma-Aldrich
5-Bromovaleryl chloride
97%
5 G
86,90 $
25 G
183,00 $
86,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
86,90 $
25 G
183,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Br(CH2)4COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
86,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.492 (lit.)
pb
116-118 °C/33 mmHg (lit.)
Densité
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
bromo
Chaîne SMILES 
ClC(=O)CCCCBr
InChI
1S/C5H8BrClO/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2
Clé InChI
OKRUMSWHDWKGHA-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Bromovaleryl chloride was used in the preparation of aromatic azides[1] and organic gelators.[2]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
The role of the neutral and cationic gelators from (1S, 2S)-(-)-diphenylethylenediamine for the preparation of silica nano tubes.
Hyun MH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 30(7), 1641-1643 (2009)
Rajavel Srinivasan et al.
Organic letters, 8(4), 713-716 (2006-02-14)
[reaction: see text] We have successfully designed and synthesized a small library of protein tyrosine phosphatase (PTP) inhibitors, in which the so-called "click chemistry" or Cu(I)-catalyzed 1,3-dipolar alkyne-azide coupling reaction was carried out for rapid assembly of 66 different bidentate
Duy Khuong Mai et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(15) (2020-07-29)
The synthesis of three water-soluble lactose-modified 4,4-difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene (BODIPY)-based photosensitizers with tumor-targeting capabilities is reported, including an investigation into their photodynamic therapeutic activity on three distinct cancer cell lines (human hepatoma Huh7, cervical cancer HeLa, and breast cancer MCF-7 cell lines).