Principaux documents
PH004918
2,2,2-trifluoro-N-{2-[(trifluoroacetyl)amino]ethyl}acetamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C6H6F6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.117
Numéro MDL:
Autres remarques