| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
5 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 532,00 $ |
25 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 1 790,00 $ |
A propos de cet article
532,00 $
assay
~90% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
impurities
≤10% water
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].C\C=C\C(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C25H40N7O17P3S.3Li/c1-4-5-16(34)53-9-8-27-15(33)6-7-28-23(37)20(36)25(2,3)11-46-52(43,44)49-51(41,42)45-10-14-19(48-50(38,39)40)18(35)24(47-14)32-13-31-17-21(26)29-12-30-22(17)32;;;/h4-5,12-14,18-20,24,35-36H,6-11H2,1-3H3,(H,27,33)(H,28,37)(H,41,42)(H,43,44)(H2,26,29,30)(H2,38,39,40);;;/q;3*+1/p-3/b5-4+;;;/t14-,18-,19-,20+,24-;;;/m1.../s1
InChI key
LUYQFKSDLNQLEG-OUWZIDFPSA-K
Application
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form powder | form solid |
| solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 1 mg/mL |
| assay ~90% (HPLC) | assay ≥85% | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥94% (UV) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| impurities ≤10% water | impurities - | impurities - | impurities - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe