219835
2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
99%
Synonyme(s) :
2-Hydroxyisovaleric acid
82,10 $
About This Item
82,10 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
86-87 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC(C)C(O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3,(H,7,8)
Clé InChI
NGEWQZIDQIYUNV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3