Principaux documents
PH002771
7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepine-2-thione
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13ClN2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.812
Numéro MDL:
Autres remarques